Learn More
Thermo Scientific™ Viales con ampolla
Código de producto. 12473588
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 μl
275 μL
0,90 mL
1 mL
1 ml
1,25 mL
2 mL
2,4 mL
2,5 mL
< 3,75/ml
5,5 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Tipo de tapón:
Inserto cónico (Polyspring)
Tapa/Tapón
Tapón
Cantidad:
100
1000
200
200 paq.
500
Descatalogado
Paquete de 100
Paquete de 1000
Paquete de 250
Paquete de 500
Tamaño de la unidad:
100 PCS
1000 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) Color Tipo de tapón Cantidad unitSize
12473588 1 mL Transparente Tapón Paquete de 1000 1000 PCS
11901523 1,25 mL Transparente Tapón 200 paquete de 200
10407244 1,25 mL - Tapón Paquete de 250 paquete de 250
12480238 250 μl Transparente Inserto cónico (Polyspring) Descatalogado paquete de 100
12410248 275 μL Transparente Inserto cónico (Polyspring) Paquete de 100 paquete de 100
12460238 0,90 mL - Tapón Paquete de 1000 paquete de 1000
11995693 2,4 mL Transparente Tapón 200 paquete de 200
12463798 2,4 mL - Tapón Paquete de 1000 paquete de 1000
11905346 5,5 mL Transparente Tapón Paquete de 100 paquete de 100
12440198 5,5 mL - Tapón Descatalogado 100 PCS
15207308 < 3,75/ml - Tapón 1000 paquete de 1000
11588210 1 ml - Tapa/Tapón - paquete de 1000
12376858 2 mL - Tapón - paquete de 1000
12777887 2,5 mL Transparente Tapón 500 paquete de 500
11568210 5,5 mL Transparente Tapón 100 100 PCS
10492750 1,25 mL Transparente Tapón Paquete de 500 paquete de 500
11548210 1,25 mL Transparente Tapa/Tapón 200 paquete de 200
11558210 1,25 mL Ámbar Tapa/Tapón 200 paq. paquete de 200
18 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 12473588
Marque: Thermo Scientific™ C400850
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Los viales con ampolla son una opción económica para muchas aplicaciones rutinarias de HPLC. Están disponible en muchos tamaños y se venden como kits con tapones para garantizar un ajuste y un funcionamiento adecuados.
Los viales con ampolla son una opción económica para muchas aplicaciones rutinarias de HPLC. Estos viales sin cuello con insertos se venden como kits que incluyen polietileno a presión en tapones para asegurar un ajuste y un funcionamiento adecuados. Las selecciones de viales incluyen vidrio transparente, vidrio ámbar o polipropileno. Los viales con ampolla de 8 x 35 mm están diseñados específicamente para los muestreadores automáticos Alcott Positive Displacement. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, National™ y Chromacol™.
  • El polietileno SepCap con diseño central estrellado facilita la penetración de la aguja de la jeringa
  • Prácticos kits de viales con el mismo número de viales y tapones
  • Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
  • Los viales de micromuestreo permiten una extracción de muestras máxima sin necesidad de insertos independientes
Recomendados para los siguientes instrumentos:
  • Alcott™
  • Gilson™
  • Shimadzu™
  • Waters™ (carrusel Wisp de 48 y 96 posiciones respectivamente)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Descripción Vidrio transparente, tapón de empuje de PE; 1 mL
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 1 mL
Estilo de la base Fondo plano
Volumen total (métrico) 1 mL
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón Tapón
Cantidad Paquete de 1000
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 900 μL
Altura (métrico) 35 mm
Tipo de producto Vial de desplazamiento positivo
Afficher plus Afficher moins
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.