Learn More
Thermo Scientific™ Viales con ampolla
Código de producto. 12440198
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 μl
275 μL
0,90 mL
1 mL
1 ml
1,25 mL
2 mL
2,4 mL
2,5 mL
< 3,75/ml
5,5 mL
Tipo de tapón:
Inserto cónico (Polyspring)
Tapa/Tapón
Tapón
Cantidad:
100
1000
200
200 paq.
500
Descatalogado
Paquete de 100
Paquete de 1000
Paquete de 250
Paquete de 500
Unit Size:
100 PCS
1000 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 250
paquete de 500
Color:
Transparente
Ámbar
Product Code. Volumen (métrico) Tipo de tapón Cantidad unitSize Color
12440198 5,5 mL Tapón Descatalogado 100 PCS -
11901523 1,25 mL Tapón 200 paquete de 200 Transparente
10407244 1,25 mL Tapón Paquete de 250 paquete de 250 -
12480238 250 μl Inserto cónico (Polyspring) Descatalogado paquete de 100 Transparente
12410248 275 μL Inserto cónico (Polyspring) Paquete de 100 paquete de 100 Transparente
12460238 0,90 mL Tapón Paquete de 1000 paquete de 1000 -
11995693 2,4 mL Tapón 200 paquete de 200 Transparente
12463798 2,4 mL Tapón Paquete de 1000 paquete de 1000 -
11905346 5,5 mL Tapón Paquete de 100 paquete de 100 Transparente
15207308 < 3,75/ml Tapón 1000 paquete de 1000 -
12473588 1 mL Tapón Paquete de 1000 1000 PCS Transparente
11588210 1 ml Tapa/Tapón - paquete de 1000 -
12376858 2 mL Tapón - paquete de 1000 -
12777887 2,5 mL Tapón 500 paquete de 500 Transparente
11568210 5,5 mL Tapón 100 100 PCS Transparente
10492750 1,25 mL Tapón Paquete de 500 paquete de 500 Transparente
11548210 1,25 mL Tapa/Tapón 200 paquete de 200 Transparente
11558210 1,25 mL Tapa/Tapón 200 paq. paquete de 200 Ámbar
18 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12440198
Brand: Thermo Scientific™ C401547P
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los viales con ampolla son una opción económica para muchas aplicaciones rutinarias de HPLC. Están disponible en muchos tamaños y se venden como kits con tapones para garantizar un ajuste y un funcionamiento adecuados.
Los viales con ampolla son una opción económica para muchas aplicaciones rutinarias de HPLC. Estos viales sin cuello con insertos se venden como kits que incluyen polietileno a presión en tapones para asegurar un ajuste y un funcionamiento adecuados. Las selecciones de viales incluyen vidrio transparente, vidrio ámbar o polipropileno. Los viales con ampolla de 8 x 35 mm están diseñados específicamente para los muestreadores automáticos Alcott Positive Displacement. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, National™ y Chromacol™.
  • El polietileno SepCap con diseño central estrellado facilita la penetración de la aguja de la jeringa
  • Prácticos kits de viales con el mismo número de viales y tapones
  • Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
  • Los viales de micromuestreo permiten una extracción de muestras máxima sin necesidad de insertos independientes
Recomendados para los siguientes instrumentos:
  • Alcott™
  • Gilson™
  • Shimadzu™
  • Waters™ (carrusel Wisp de 48 y 96 posiciones respectivamente)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Vial con ampolla de polipropileno de 4 mL, fondo plano, con SepCap
Diámetro interior (métrico) 15 mm
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Polipropileno
Volumen (métrico) 5,5 mL
Volumen residual (métrico) <800 μL
Estilo de la base Fondo plano
Volumen total (métrico) 5,5 mL
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón Tapón
Cantidad Descatalogado
Tamaño del tapón 13 mm
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 4 mL
Altura (métrico) 45 mm
Tipo de producto Vial con ampolla de 4 ml
Show More Show Less
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.