Learn More
Thermo Scientific™ Viales con ampolla
Código de producto. 11901523
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 μl
275 μL
0,90 mL
1 mL
1 ml
1,25 mL
2 mL
2,4 mL
2,5 mL
< 3,75/ml
5,5 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Tipo de tapón:
Inserto cónico (Polyspring)
Tapa/Tapón
Tapón
Cantidad:
100
1000
200
200 paq.
500
Descatalogado
Paquete de 100
Paquete de 1000
Paquete de 250
Paquete de 500
Tamaño de la unidad:
100 PCS
1000 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. 11901523
Marca: Thermo Scientific™ C401596
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los viales con ampolla son una opción económica para muchas aplicaciones rutinarias de HPLC. Están disponible en muchos tamaños y se venden como kits con tapones para garantizar un ajuste y un funcionamiento adecuados.
Los viales con ampolla son una opción económica para muchas aplicaciones rutinarias de HPLC. Estos viales sin cuello con insertos se venden como kits que incluyen polietileno a presión en tapones para asegurar un ajuste y un funcionamiento adecuados. Las selecciones de viales incluyen vidrio transparente, vidrio ámbar o polipropileno. Los viales con ampolla de 8 x 35 mm están diseñados específicamente para los muestreadores automáticos Alcott Positive Displacement. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, National™ y Chromacol™.
  • El polietileno SepCap con diseño central estrellado facilita la penetración de la aguja de la jeringa
  • Prácticos kits de viales con el mismo número de viales y tapones
  • Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
  • Los viales de micromuestreo permiten una extracción de muestras máxima sin necesidad de insertos independientes
Recomendados para los siguientes instrumentos:
  • Alcott™
  • Gilson™
  • Shimadzu™
  • Waters™ (carrusel Wisp de 48 y 96 posiciones respectivamente)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vidrio transparente; SepCap; 1 mL
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 1,25 mL
Volumen residual (métrico) <80 μL
Estilo de la base Fondo plano
Volumen total (métrico) 1,25 mL
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón Tapón
Cantidad 200
Tamaño del tapón 8 mm
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 1 mL
Altura (métrico) 40 mm
Tipo de producto Vial con ampolla de 1 ml
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.