Learn More
DWK Life Sciences Vial con ampolla con tapón de polietileno
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
Color:
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Opción económica para muchas aplicaciones de HPLC
- Se utilizan junto con tapones de empuje de polietileno (PE)
- Los tapones se envasan por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 8,1 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato (5.1) |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) |
| Material del cierre | Polietileno |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Altura (métrico) | 40 mm |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 0,8 mm |
| Mostrar más |