Learn More
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, Amber Glass, PE plug
Código de producto. 10455982 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
< 2,3/ml
4 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10455982 4 ml paquete de 100
11565914 < 2,3/ml paquete de 100
2 options
Código de producto. 10455982
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recommended for HPLC usage.
  • Los viales Shell y los tapones adecuados también se pueden suministrar como un KIT 2en 1
  • Una práctica y económica combinación de vial/tapón para análisis habituales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial Shell
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 14,65 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 4 ml
N.° por paquete 100
Tamaño del tapón 15
Marking Spot No
Altura (métrico) 44,6 mm