Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales con ampolla de 8 mm, vidrio transparente y tapón de PE con barrera de insertos
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 8,2 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 1,4 ml |
| N.° por paquete | 100 |
| Tamaño del tapón | 8 |
| Marking Spot | No |
| Altura (métrico) | 40 mm |