Learn More
Thermo Scientific™ Kit de estantes con 3 gradillas con cajones deslizantes y cajas de 2 pulg (75) con 100 divisores de celda, para ultracongeladores Forma 88300, TSU300
Código de producto. 17708049 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
140 cajas/7 racks
Cajas (100/4 gradillas)
Cajas (100/5 gradillas)
Cajas (120/6 gradillas)
Cajas (125/5 gradillas)
Cajas (150/6 gradillas)
Cajas (175/7 gradillas)
Cajas (48/4 gradillas)
Cajas (60/3 gradillas)
Cajas (75/3 gradillas)
Cajas (80/4 gradillas)
Cajas (80/5 gradillas)
Para utilizar con (equipo):
Forma 88300, TSU300
Forma 88400; TSU400
Forma 88500; TSU500
Forma 88600; TSU600
Forma 88700; TSU700
Revco UxF300; HFU300T
Revco UxF400; HFU400T
Revco UxF500; HFU500T
Revco UxF700; HFU700T
Series Forma 900, Forma 7000, TSE y TSD (modelos de 368,1 l [13 pies cúbicos])
Series Forma 900, Forma 7000, TSE y TSD (modelos de 368,1 l [17 pies cúbicos])
Series Forma 900, Forma 7000, TSE y TSD (modelos de 368,1 l [23 pies cúbicos])
Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF
Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF (modelos de 368,1 l [13 pies cúbicos])
Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF (modelos de 368,1 l [17 pies cúbicos])
Series TSX y TDE de Thermo Scientific (28,8 pies cúb.)
N.º de gradillas:
3
4
5
6
7
Tamaño de la unidad:
cada uno
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Para utilizar con (equipo) N.º de gradillas unitSize
17708049 Cajas (120/6 gradillas) Series TSX y TDE de Thermo Scientific (28,8 pies cúb.) 6 cada uno
12908344 Cajas (48/4 gradillas) Series Forma 900, Forma 7000, TSE y TSD (modelos de 368,1 l [13 pies cúbicos]) 4 cada uno
11329351 Cajas (48/4 gradillas) Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF (modelos de 368,1 l [13 pies cúbicos]) 4 cada uno
12918344 Cajas (80/4 gradillas) Series Forma 900, Forma 7000, TSE y TSD (modelos de 368,1 l [17 pies cúbicos]) 4 cada uno
11339351 Cajas (80/4 gradillas) Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF (modelos de 368,1 l [17 pies cúbicos]) 4 cada uno
12928344 Cajas (100/4 gradillas) Series Forma 900, Forma 7000, TSE y TSD (modelos de 368,1 l [23 pies cúbicos]) 5 cada uno
11349351 Cajas (80/5 gradillas) Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF 5 cada uno
11810543 Cajas (75/3 gradillas) Forma 88300, TSU300 3 cada uno
11359351 Cajas (60/3 gradillas) Revco UxF300; HFU300T 3 cada uno
11820543 Cajas (100/4 gradillas) Forma 88400; TSU400 4 cada uno
11369351 Cajas (80/4 gradillas) Revco UxF400; HFU400T 4 cada uno
11830543 Cajas (125/5 gradillas) Forma 88500; TSU500 5 cada uno
11379351 Cajas (100/5 gradillas) Revco UxF500; HFU500T 5 cada uno
11840543 Cajas (150/6 gradillas) Forma 88600; TSU600 6 cada uno
11850543 Cajas (175/7 gradillas) Forma 88700; TSU700 7 cada uno
11399351 140 cajas/7 racks Revco UxF700; HFU700T 7 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 17708049 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor RSK600SD5
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Maximice el espacio de almacenamiento con estos kits de estantes para ultracongeladores Thermo Scientific™.
Maximice el espacio de almacenamiento mediante kits de estantes con gradillas y cajas para ultracongeladores Thermo Scientific™ que incluyen cajas de 50 mm (2 pulg) con divisores.
Features
  • Stainless steel racks
  • Boxes
  • Cell dividers
Warranty varies by country. Please contact us for details.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Divisores de células 100
Descripción Shelf Kit
Color White
Admite Cajas (120/6 gradillas)
Material Stainless Steel
Forma Square
Para utilizar con (equipo) Series TSX y TDE de Thermo Scientific (28,8 pies cúb.)
N.º de gradillas 6
Tipo de producto Shelf Kit
Estantes 5