Learn More
Thermo Scientific™ Kit de estantes con 3 gradillas con cajones deslizantes y cajas de 2 pulg (75) con 100 divisores de celda, para ultracongeladores Forma 88300, TSU300
Código de producto. 11349351 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
140 cajas/7 racks
Cajas (100/4 gradillas)
Cajas (100/5 gradillas)
Cajas (120/6 gradillas)
Cajas (125/5 gradillas)
Cajas (150/6 gradillas)
Cajas (175/7 gradillas)
Cajas (48/4 gradillas)
Cajas (60/3 gradillas)
Cajas (75/3 gradillas)
Cajas (80/4 gradillas)
Cajas (80/5 gradillas)
Para utilizar con (equipo):
Forma 88300, TSU300
Forma 88400; TSU400
Forma 88500; TSU500
Forma 88600; TSU600
Forma 88700; TSU700
Revco UxF300; HFU300T
Revco UxF400; HFU400T
Revco UxF500; HFU500T
Revco UxF700; HFU700T
Series Forma 900, Forma 7000, TSE y TSD (modelos de 368,1 l [13 pies cúbicos])
Series Forma 900, Forma 7000, TSE y TSD (modelos de 368,1 l [17 pies cúbicos])
Series Forma 900, Forma 7000, TSE y TSD (modelos de 368,1 l [23 pies cúbicos])
Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF
Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF (modelos de 368,1 l [13 pies cúbicos])
Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF (modelos de 368,1 l [17 pies cúbicos])
Series TSX y TDE de Thermo Scientific (28,8 pies cúb.)
N.º de gradillas:
3
4
5
6
7
Packungsgröße:
cada uno
Artikelnummer. Admite Para utilizar con (equipo) N.º de gradillas unitSize
11349351 Cajas (80/5 gradillas) Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF 5 cada uno
12908344 Cajas (48/4 gradillas) Series Forma 900, Forma 7000, TSE y TSD (modelos de 368,1 l [13 pies cúbicos]) 4 cada uno
11329351 Cajas (48/4 gradillas) Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF (modelos de 368,1 l [13 pies cúbicos]) 4 cada uno
12918344 Cajas (80/4 gradillas) Series Forma 900, Forma 7000, TSE y TSD (modelos de 368,1 l [17 pies cúbicos]) 4 cada uno
11339351 Cajas (80/4 gradillas) Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF (modelos de 368,1 l [17 pies cúbicos]) 4 cada uno
12928344 Cajas (100/4 gradillas) Series Forma 900, Forma 7000, TSE y TSD (modelos de 368,1 l [23 pies cúbicos]) 5 cada uno
11810543 Cajas (75/3 gradillas) Forma 88300, TSU300 3 cada uno
11359351 Cajas (60/3 gradillas) Revco UxF300; HFU300T 3 cada uno
11820543 Cajas (100/4 gradillas) Forma 88400; TSU400 4 cada uno
11369351 Cajas (80/4 gradillas) Revco UxF400; HFU400T 4 cada uno
11830543 Cajas (125/5 gradillas) Forma 88500; TSU500 5 cada uno
11379351 Cajas (100/5 gradillas) Revco UxF500; HFU500T 5 cada uno
11840543 Cajas (150/6 gradillas) Forma 88600; TSU600 6 cada uno
17708049 Cajas (120/6 gradillas) Series TSX y TDE de Thermo Scientific (28,8 pies cúb.) 6 cada uno
11850543 Cajas (175/7 gradillas) Forma 88700; TSU700 7 cada uno
11399351 140 cajas/7 racks Revco UxF700; HFU700T 7 cada uno
16 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11349351
Marke: Thermo Scientific™ RSK23SD5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Maximice el espacio de almacenamiento con estos kits de estantes para ultracongeladores Thermo Scientific™.
Maximice el espacio de almacenamiento mediante kits de estantes con gradillas y cajas para ultracongeladores Thermo Scientific™ que incluyen cajas de 50 mm (2 pulg) con divisores.
Características
  • Gradillas de acero inoxidable
  • Cajas
  • Divisores de celda
La garantía varía en función del país. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Divisores de células 100
Descripción Kit de estantes
Admite Cajas (80/5 gradillas)
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF
N.º de gradillas 5
Tipo de producto Kit de estantes
Estantes 5
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.