Learn More
Thermo Scientific™ Kits de estantes para ultracongeladores Thermo Scientific™
Código de producto. 11366401 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Forma 88300; TSU300; HFU300T; Revco UxF300
Forma 88400; TSU400; HFU400T; Revco UxF400
Forma 88500; TSU500; HFU500T; Revco UxF500
Forma 88600; TSU600; HFU600T; Revco UxF600
Forma 88700; TSU700; HFU700T; Revco UxF700
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11366401 Forma 88500; TSU500; HFU500T; Revco UxF500 1 PCS
11346401 Forma 88300; TSU300; HFU300T; Revco UxF300 cada uno
11356401 Forma 88400; TSU400; HFU400T; Revco UxF400 1 PCS
11376401 Forma 88600; TSU600; HFU600T; Revco UxF600 cada uno
11386401 Forma 88700; TSU700; HFU700T; Revco UxF700 cada uno
5 options
Código de producto. 11366401
Marca: Thermo Scientific™ SK500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Maximice el espacio de almacenamiento con kits de estantes diseñados para ultracongeladores Thermo Scientific™.
Maximice el espacio de almacenamiento mediante los kits de estantes Thermo Scientific™ para ultracongeladores Thermo Scientific™diseñados para utilizarse con congeladores de las series Forma™ 8800, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF, and TSUde Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Incluye un estante y clips
Tipo Kit de estantes
Estantes 1
Para utilizar con (equipo) Forma 88500; TSU500; HFU500T; Revco UxF500