Learn More
Justrite Estante para cabina EN 226-EN 2903, sólido
Descripción
- Selección de estantes de acero inoxidable o con revestimiento de epoxi
- Selección de estantes instalados o extraíbles
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Cabina EN 226-EN 2903 |
| Longitud (métrico) | 109 cm |
| Tipo de estante | Extraíble |
| Anchura (métrico) | 42 cm |
| Color | Acero inoxidable |
| Material | Acero |
| Tipo de producto | Estante |