missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sheep anti-Human IgG whole molecule, FITC, Polyclonal, Secondary Antibody, Abnova™
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Sheep anti-Human IgG whole molecule |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | FITC |
| Descripción | Sheep anti-human IgG recognizes human IgG whole molecule. This secondary antibody was purified using antigen affinity chromatography. The antibody is conjugated with Fluorescein. |
| Dilución | The optimal working dilution should be determined by the end user. |
| Formulación | Lyophilized from 0.02M KH2PO4, 0.15M NaCl, pH 7.2 (0.01% sodium azide), 10mg/mL BSA (Immunoglobulin and Protease free). Restore with 2mL deionized water (or equivalent) |
| Especie del huésped | Sheep |
| Inmunógeno | Human IgG whole molecule |
| Método de purificación | This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography, followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?