missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cy3/Cy5, Sheep, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16009216
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
16009216 1 mg 1 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16009216

Marca: Abnova PAB10349.1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep polyclonal antibody raised against Cy3/Cy5.

Especificaciones

Antígeno Cy3/Cy5
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Sheep polyclonal antibody raised against Cy3/Cy5.
Dilución ELISA (1:10000-1:50000) Western Blot (1:1000-1:5000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In 20mM potassium phosphate buffer, 150mM NaCl, pH 7.2 (0.01% sodium azide)
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno A mixture of Cy3 and Cy5 conjugated with KLH.
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Reactivity was observed against Cy2, Cy3 and Cy5.
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.