Learn More
Recipiente para objetos punzantes de 17,86 l multifuncional Sharpsguard™ amarillo 22 con asa de tipo cubo
Código de producto. 12963495
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
17,86 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12963495 17,86 l cada uno
1 options
Código de producto. 12963495
Marca: Daniels Healthcare DD475YL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para quirófanos, laboratorios y zonas sucias con altos volúmenes de residuos peligrosos. El recipiente para objetos punzantes de 17,86 l multifuncional Sharpsguard™ amarillo 22 con asa de tipo cubo se utiliza para la eliminación de objetos punzantes que han sido contaminados con medicamentos, pero no citotóxicos ni citostáticos.
  • Recipiente para la eliminación por incineración.
  • Estructura de polipropileno y grosor de pared rígidos
  • Ofrece una excelente protección contra objetos punzantes y la fuga de líquidos
  • La amplia apertura permite desechar objetos grandes de forma económica y cómoda
  • Cuando el recipiente se llena hasta la línea de llenado, se debe cerrar y eliminar de forma segura
  • Todos tienen marcas estándares británicas, instrucciones de usuario y una línea de llenado visible
Especificaciones
Capacidad (métrico) 17,86 l
Certificaciones/conformidad BS7320:1990, UN3291, AFNOR, NFX 30-500
Tipo de tapón Tapa
Color Amarillo
Altura (métrico) 345 mm
Longitud (métrico) 330 mm
Tamaño de abertura (métrico) 148 x 78 mm (L x An)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Ideal para quirófanos, laboratorios y zonas sucias con altos volúmenes de residuos sanitarios