Learn More
Recipiente para objetos punzantes de 0,47 l multifuncional Sharpsguard™ amarillo 0,5 con extractor de agujas
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,47 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cabe fácilmente en una bolsa o guantera
- Se suministra con la tapa montada
- Recipiente para la eliminación por incineración.
- Estructura de polipropileno y grosor de pared rígidos
- Ofrece una excelente protección contra objetos punzantes y la fuga de líquidos
- Cuando el recipiente se llena hasta la línea de llenado, se debe cerrar y eliminar de forma segura
- Todos tienen marcas estándares británicas, instrucciones de usuario y una línea de llenado visible
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 0,47 l |
| Certificaciones/conformidad | BS7320:1990, UN3291, AFNOR, NFX 30-500 |
| Tipo de tapón | Tapa |
| Color | Amarillo |
| Altura (métrico) | 200 mm |
| Longitud (métrico) | 80 mm |
| Tamaño de abertura (métrico) | 31 x 25 mm (L x An) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para trabajadores sanitarios comunitarios; cabe fácilmente en una bolsa o guantera |
| Material | Polipropileno |