Learn More
Recipiente para residuos de 9,27 l multifuncional Sharpsguard™ cyto 11.5
Descripción
- Se suministra con almohadilla absorbente.
- Estructura de polipropileno y grosor de pared rígidos
- Ofrece una excelente protección contra objetos punzantes y la fuga de líquidos
- Cuando el recipiente se llena hasta la línea de llenado, se debe cerrar y eliminar de forma segura
- Todos tienen marcas estándares británicas, instrucciones de usuario y una línea de llenado visible
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cubo de residuos |
| Material | Polipropileno |
| Color | Tapón morado |
| Forma | Redondo |
| Capacidad (métrico) | 11,5 (total) L |
| Tipo de tapón | Tapa a presión |
| Incluye | Almohadilla absorbente, tapa a presión, asa |