Learn More
Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Orange Multi-Purpose Sharps Container with Pail Handle
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9,27 l
17,86 l
Altura (métrico):
242 mm
345 mm
Longitud (métrico):
280 mm
330 mm
Tamaño de abertura (métrico):
148 x 78 mm (L x An)
48 mm x 148 mm (L x An)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Recipiente para la eliminación por incineración.
- Estructura de polipropileno y grosor de pared rígidos
- Ofrece una excelente protección contra objetos punzantes y la fuga de líquidos
- La amplia apertura permite desechar objetos grandes de forma económica y cómoda
- Cuando el recipiente se llena hasta la línea de llenado, se debe cerrar y eliminar de forma segura
- Todos tienen marcas estándares británicas, instrucciones de usuario y una línea de llenado visible
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 9,27 l |
Certificaciones/conformidad | BS 7320: 1990, ISO 9002 |
Tipo de tapón | Tapa |
Color | Amarillo, naranja |
Altura (métrico) | 242 mm |
Longitud (métrico) | 280 mm |
Tamaño de abertura (métrico) | 48 mm x 148 mm (L x An) |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Diámetro de la abertura (métrico) | 275 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Recipientes para objetos punzantes |
Mostrar más |
Título del producto
Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Orange Multi-Purpose Sharps Container with Pail Handle >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido