Learn More
Recipiente de polipropileno para objetos punzantes multiuso Sharpsguard™
Código de producto. 12302439
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0.6 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12302439
Marca: Daniels Healthcare DD478OL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para carritos de departamento o salas e ideal para el uso comunitario. El recipiente para objetos punzantes de 0.6 l multifuncional Sharpsguard™ naranja mini se utiliza para la eliminación de objetos punzantes que no se han contaminado con productos médicos.
  • Recipiente para la eliminación por incineración.
  • Estructura de polipropileno y grosor de pared rígidos
  • Ofrece una excelente protección contra objetos punzantes y la fuga de líquidos
  • Cuando el recipiente se llena hasta la línea de llenado, se debe cerrar y eliminar de forma segura
  • Todos tienen marcas estándares británicas, instrucciones de usuario y una línea de llenado visible
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0.6 l
Certificaciones/conformidad BS EN ISO 23907
Tipo de tapón Tapa
Color Amarillo, Rojo
Altura (métrico) 170 mm
Longitud (métrico) 100mm
Tamaño de abertura (métrico) 28 x 22 mm (L x An)
Tamaño Mini
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Diseño para carritos de departamento o salas