Learn More
Sharpsafe™ Recipiente de objetos punzantes médicos de polipropileno
Código de producto. p-8000198
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,0 l
4 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12983525
Marca: Sharpsafe™ 41005430
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Designed for use in public access areas such as A&E and Out-patients. Sharpsafe™ Polypropylene Medicinal Sharps Container allows easy disposal of sharps but provides added security for both the user and the general public. The Protected Access range also discourages the use of the sharps container for non sharps waste, avoiding unnecessary waste disposal costs.
  • Eliminación sencilla de objetos punzantes
  • Rango de acceso protegido 
  • Polipropileno
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4 l
Certificaciones/conformidad BS 7320, AFNOR NX30-500, UN 3291
Tipo de tapón Tapa
Color del tapón Yellow
Color Amarillo
Modelo 4100
Cantidad 1 unidad
Incluye Tapón
Para utilizar con (aplicación) Diseño para el uso en áreas de acceso público, como las de urgencias y pacientes ambulatorios