Learn More
Sharpsafe™ Recipiente de objetos punzantes médicos de polipropileno
Código de producto. 12963525
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,0 l
4 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12963525
Marca: Sharpsafe™ 41405430
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Designed for use in public access areas such as A&E and Out-patients. Sharpsafe™ Polypropylene Medicinal Sharps Container allows easy disposal of sharps but provides added security for both the user and the general public. The Protected Access range also discourages the use of the sharps container for non sharps waste, avoiding unnecessary waste disposal costs.
  • Amarillo con tapa naranja
  • Marcas británicas nítidas estándar
  • Línea de relleno visible
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2,0 l
Certificaciones/conformidad Fabricado conforme a BS 7320: 1990 y los estándares ISO 9002, y homologado según el grupo de embalaje II de UN
Tipo de tapón Tapa naranja
Color del tapón Yellow
Modelo 4140 Rectangular
Cantidad 1 unidad
Incluye Tapón