Learn More
SharpSafe™ Recipientes de polipropileno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,3 L
0,45 L
0,6 L
3 L
24 L
Altura (métrico):
130 mm
169 mm
205 mm
221 mm
335 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 50
Descripción
- Tapa abatible translúcida y asa
- Amarillo
- Polipropileno
- Esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 3 L |
| Certificaciones/conformidad | Cumple con las normas un 3291 y BS 7320, NF-X-30–500, NF302, A.D.R. y UN3291, TRBA 250, sistema de gestión de calidad: ISO 9001:2008 e ISO 13485:2003, estándar medioambiental: ISO 14001:2004. |
| Tipo de tapón | Tapa articulada |
| Color del tapón | Translúcido |
| Color | Amarillo |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 197 x 120 x 205 mm |
| Altura (métrico) | 205 mm |
| Longitud (métrico) | 197 mm |
| Tamaño de abertura (métrico) | 55 x 50 mm |
| Cantidad | 50 paquete |
| Mostrar más |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction