Learn More
SharpSafe™ Recipientes de polipropileno
Descripción
- Tapa abatible translúcida y asa
- Amarillo
- Polipropileno
- Esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 24 L |
| Certificaciones/conformidad | Cumple con las normas un 3291 y BS 7320, NF-X-30–500, NF302, A.D.R. y UN3291, TRBA 250, sistema de gestión de calidad: ISO 9001:2008 e ISO 13485:2003, estándar medioambiental: ISO 14001:2004. |
| Tipo de tapón | Tapa articulada |
| Color del tapón | Translúcido |
| Color | Amarillo |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 450 x 230 x 335 mm |
| Altura (métrico) | 335 mm |
| Longitud (métrico) | 450 mm |
| Tamaño de abertura (métrico) | 365 x 95 mm |
| Cantidad | 50 paquete |
| Mostrar más |