Learn More
Sharpsafe™ Recipiente de polipropileno para objetos punzantes con riesgo biológico
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 L
7 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
- Polipropileno
- 50Pack
- Amarillo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 4 L |
| Color | Amarillo |
| Altura (métrico) | 248 mm |
| Longitud (métrico) | 175 mm |
| Cantidad | 50 paquete |
| Anchura (métrico) | 175 mm |
| Material | Polipropileno |