Learn More
Hospidex™ Recipiente de polipropileno de riesgo biológico Sharpsafe™
Código de producto. 11994106
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
7 L
13 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11994106 2 L paquete de 50
11992089 7 L paquete de 10
11905386 13 L paquete de 20
11988877 1 L paquete de 100
11972089 1 L paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11994106 Proveedor Hospidex™ N.º de proveedor SHA4140
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice el recipiente de residuos de riesgo biológico de polipropileno Sharpsafe™ para el transporte de mercancías peligrosas con riesgo biológico para su eliminación.
  • Amarillo
  • Polipropileno
  • Certificación NFX 30-505
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 L
Certificaciones/conformidad NFX30-500
Altura (métrico) 168 mm
Longitud (métrico) 196 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Para la recogida de las actividades de tratamiento de residuos punzocortantes, punzantes, afilados o puntiagudos
Material Polipropileno
Tipo de producto Recipiente de riesgo biológico