Learn More
Hospidex™ Recipiente de polipropileno de riesgo biológico Sharpsafe™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
7 L
13 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 50
Descripción
- Amarillo
- Polipropileno
- Certificación NFX 30-505
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Certificaciones/conformidad | NFX30-500 |
| Altura (métrico) | 188 mm |
| Longitud (métrico) | 106 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la recogida de las actividades de tratamiento de residuos punzocortantes, punzantes, afilados o puntiagudos |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Recipiente de riesgo biológico |