Learn More
Hospidex™ Recipiente de polipropileno de riesgo biológico Sharpsafe™
Descripción
- Amarillo
- Polipropileno
- Certificación NFX 30-505
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 13 L |
| Certificaciones/conformidad | NFX30-500 |
| Altura (métrico) | 294 mm |
| Longitud (métrico) | 355 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la recogida de las actividades de tratamiento de residuos punzocortantes, punzantes, afilados o puntiagudos |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Recipiente de riesgo biológico |