Learn More
Hospidex™ Bolsas de cartón para riesgos biológicos SharpSafe™
Descripción
- Cartón
- Varios tamaños y colores.
- Desechables
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Material | Cartón |
| Tipo de producto | Bolsa de cartón de riesgo biológico |
| Capacidad (métrico) | 20 L |
| Longitud (métrico) | 25 mm |