Learn More
Sharpsafe™ Recipiente rectangular SharpSafe™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 l
60 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Descripción
- Amarillo con tapa naranja
- Marcas británicas nítidas estándar
- Línea de relleno visible
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 60 l |
| Certificaciones/conformidad | Fabricado según BS 7320: 1990, las normas ISO 9002 y aprobado por el Grupo de embalaje II de la ONU |
| Tipo de tapón | Tapa blanca |
| Longitud (métrico) | 60 mm |
| Modelo | Rectangulares |
| Cantidad | 1 unidad |
| Incluye | Tapón |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Recipiente rectangular |