Learn More
Sharpsafe™ Recipiente rectangular SharpSafe™
Código de producto. 11879550
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 l
60 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 11879550
Marca: Sharpsafe™ SANBG60LADTEGH+
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice contenedores de residuos de polipropileno impenetrables Sharpsafe™ para incineraciones o tratamientos alternativos y para una protección excepcional e impenetrable contra fugas u objetos punzantes.
  • Amarillo con tapa naranja
  • Marcas británicas nítidas estándar
  • Línea de relleno visible
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 l
Certificaciones/conformidad Fabricado según BS 7320: 1990, las normas ISO 9002 y aprobado por el Grupo de embalaje II de la ONU
Tipo de tapón Tapa blanca
Longitud (métrico) 60 mm
Modelo Rectangulares
Cantidad 1 unidad
Incluye Tapón
Material Polipropileno
Tipo de producto Recipiente rectangular