Learn More
Bochem™ Fórceps afilados con pasador guía
Click to view available options
Longitud (métrico):
115 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricado en acero inoxidable
- Diseño de punta recta y afilada.
- Pasador guía
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 115 mm |
| Tipo de producto | Pinzas |
| Modelo | Afilada, recta |