missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHANK1 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB300-167AF488
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SHANK1 Polyclonal antibody specifically detects SHANK1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| SHANK1 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Alexa Fluor 488 | |
| SH3 and multiple ankyrin repeat domains 1, SH3 and multiple ankyrin repeat domains protein 1, Shank1, Somatostatin receptor-interacting protein, SSTR-interacting protein, SSTRIPSPANK-1, synamon | |
| residues [SGPIYPGLFDIRSS] of the C-terminus of the SHANK1 protein. | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 50944 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido