Descripción
Para mayor calidad y precisión, elija el fórceps hemostático con pinza de oclusión tubular Thermo Scientific™ Shandon™ con brazos rectos y mordazas lisas. Disponibles en dos longitudes y en las categorías premium y estándar.
- Rectas; mordazas lisas
- Adecuadamente endurecida, templada y neutralizada
- Pulida y limpiada electrónicamente con acabado de alta calidad
- Los patrones, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas para producir los mejores instrumentos que existen
- Garantizados sin defectos de materiales ni de fabricación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | con pinza de oclusión tubular |
| Grado | Estándar |
| Forma | Recto |
| Longitud (imperial) | 7 in |
| Longitud (métrico) | 17,8 cm |