Descripción
Elija las pinzas de tejido Thermo Scientific™ Shandon™ con 2 x 3 dientes para mayor calidad y precisión. Las pinzas están disponibles en las categorías premium y estándar y con cuatro longitudes.
- Adecuadamente endurecida, templada y neutralizada
- Pulida y limpiada electrónicamente con acabado de alta calidad
- Los patrones, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas para producir los mejores instrumentos que existen
- Garantizados sin defectos de materiales ni de fabricación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tissue Thumb Forceps |
| Grado | Premium |
| N.° de dientes | 2 x 3 |
| Longitud (imperial) | 6 in |
| Longitud (métrico) | 15.2 cm |