Learn More
Epredia™ ™ Colorantes marcadores de tejidos Shandon, kit de colorantes marcadores de tejidos
Código de producto. 10415339 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
59 mL
5 x 59 mL
Color:
Amarillo
Azul
Negro
Rojo
Varios
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Cantidad Color unitSize
10415339 59 mL Verde 1 PCS
10799839 5 x 59 mL Varios 1 PCS
10413229 59 mL Azul 1 PCS
10830020 59 mL Negro 1 PCS
10530159 59 mL Amarillo 1 PCS
10692479 59 mL Rojo cada uno
6 options
Código de producto. 10415339
Marca: Epredia™ 3120128
Marque permanentemente los márgenes de las muestras quirúrgicas escindidas para su orientación exacta con los colorantes marcadores de tejidos Epredia™ Shandon™.
Marque permanentemente los márgenes de las muestras quirúrgicas excindidas para su orientación exacta con los colorantes marcadores de tejidos Thermo Scientific™ Shandon™.
  • Un pigmento aglutinante especial recubre uniformemente el tejido sin penetrar en su superficie
  • No interfiere con la interpretación del diagnóstico
  • Secado rápido y fácil de usar; reduce el factor de tiempo en el seccionamiento congelado urgente
Información para pedidos:
Disponibles individualmente o como kit (incluye un frasco de cada color: negro, azul, amarillo, rojo y verde; 50 palillos aplicadores; base de almacenamiento).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Tipo de producto Colorantes marcadores de tejidos
Cantidad 59 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 59 ML GREEN TISSUE MARKING DYE, PERMANENT, MARK .
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P391-Recoger el vertido.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Isopropanol, 2-(Dimethylamino) ethanol,Ammonium hydroxide,Formaldehyde