Learn More
Epredia™ Almohadillas clínicas y almohadillas neutralizadoras de formaldehído Shandon™ Suresorb™
Código de producto. p-4521513 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Almohadilla neutralizadora de formaldehído
Longitud (imperial):
10 pulg
20 pulg
Anchura (imperial):
8 in
16 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 400
paquete de 50
Código de producto. Tipo de producto Longitud (imperial) Anchura (imperial) unitSize
12552736 Almohadilla neutralizadora de formaldehído 10 pulg 8 in paquete de 400
12532736 Almohadilla neutralizadora de formaldehído 10 pulg 8 in paquete de 50
12542736 Almohadilla neutralizadora de formaldehído 20 pulg 16 in paquete de 100
3 options
Código de producto. 12552736
Marca: Epredia™ 5641
Absorba y retenga líquidos con las almohadillas clínicas y las almohadillas neutralizadoras de formaldehído Epredia™ Shandon™ Suresorb™.
Absorba y retenga líquidos con las almohadillas clínicas y las almohadillas neutralizadoras de formaldehído Thermo Scientific™ Shandon™ Suresorb™. Idóneas para contener y desechar fluidos corporales que contienen el virus de la hepatitis B, SIDA/VIH y otros patógenos.
  • La fibra es resistente al rasgado, incluso cuando está saturada.
  • Las almohadillas neutralizadoras de formaldehído reducen la exposición mediante la unión química con el formaldehído, lo que produce el encapsulado de vapores. Son ideales para el trabajo en las áreas de descripción macroscópica y las labores de autopsia.
  • Las almohadillas clínicas se pueden utilizar como protección de planchas de corte quirúrgicas, compresas de disección, protección para mesas de autopsia y para revestir las bandejas y bolsas para cadáveres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Almohadilla neutralizadora de formaldehído
Tipo de filtro Formaldehído
Longitud (imperial) 10 pulg
Cantidad 400/Paq.
Anchura (imperial) 8 in
Anchura (métrico) 203,2 mm