Learn More
Epredia™ Almohadillas clínicas y almohadillas neutralizadoras de formaldehído Shandon™ Suresorb™
Absorba y retenga líquidos con las almohadillas clínicas y las almohadillas neutralizadoras de formaldehído Epredia™ ShandonTM SuresorbTM.
Marca:  Epredia™ 5643
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12542736
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Absorba y retenga líquidos con las almohadillas clínicas y las almohadillas neutralizadoras de formaldehído Thermo Scientific™ Shandon™ Suresorb™. Idóneas para contener y desechar fluidos corporales que contienen el virus de la hepatitis B, SIDA/VIH y otros patógenos.
  • La fibra es resistente al rasgado, incluso cuando está saturada.
  • Las almohadillas neutralizadoras de formaldehído reducen la exposición mediante la unión química con el formaldehído, lo que produce el encapsulado de vapores. Son ideales para el trabajo en las áreas de descripción macroscópica y las labores de autopsia.
  • Las almohadillas clínicas se pueden utilizar como protección de planchas de corte quirúrgicas, compresas de disección, protección para mesas de autopsia y para revestir las bandejas y bolsas para cadáveres.
Especificaciones
Especificaciones
Almohadilla neutralizadora de formaldehído
20 pulg
16 in
Formaldehído
100/caja
406,4 mm