Descripción
Para conseguir mayor precisión y calidad, utilice las tijeras de disección de punta roma/puntiaguda rectas Thermo Scientific™ Shandon™, disponibles en las categorías premium y estándar.
Calidad uniforme
- Adecuadamente endurecida, templada y neutralizada
- Pulida y limpiada electrónicamente con acabado de alta calidad
- Los patrones, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas
- Garantizados sin defectos de materiales ni de fabricación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tijeras de disección |
| Blade Style | Recta |
| Grado | Estándar |
| Longitud (imperial) | 6,5 in |
| Longitud (métrico) | 16,5 cm |
| Estilo de punta | Romo/afilado |