Learn More
Epredia™ Moldes de inclusión desechables Peel-A-Way™
Código de producto. p-4524719 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
22 x 30 x 20 mm
22 x 40 x 20 mm
22 x 22 mm y 12 x 12 mm en forma cónica, 20 mm de profundidad
22 x 22 x 20mm
Forma:
Cuadrada
Rectangulares
Truncado, cónico
Tamaño de la unidad:
288 PCS
cada uno
paquete de 264
paquete de 288
Artikelnummer. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Forma unitSize
12677736 22 x 30 x 20 mm Rectangulares 288 PCS
12687736 22 x 40 x 20 mm Rectangulares paquete de 264
12731548 22 x 22 x 20mm Cuadrada paquete de 288
12647736 22 x 22 mm y 12 x 12 mm en forma cónica, 20 mm de profundidad Truncado, cónico paquete de 288
11919671 22 x 22 mm y 12 x 12 mm en forma cónica, 20 mm de profundidad Truncado, cónico cada uno
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12677736
Marke: Epredia™ 1830
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Facilite el rápido endurecimiento de la parafina con los moldes de inclusión desechables separables Epredia Peel-A-Way.
Facilite el rápido endurecimiento de la parafina con los moldes de inclusión desechables separables Thermo Scientific™ Shandon™.
  • Fabricados en plástico transparente rígido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de producto Molde de inclusión
Material Plástico
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22 x 30 x 20 mm
Desechables Sí
Forma Rectangulares
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.