Learn More
Epredia™ Portaobjetos multipocillo Shandon™
Código de producto. 12550057 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Pocillos de 6 mm
Pocillos de 9 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Descripción unitSize
12550057 Pocillos de 6 mm 100 PCS
12658026 Pocillos de 9 mm 100 PCS
2 options
Código de producto. 12550057
Marca: Epredia™ 9991090
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Lave y vuelva a utilizar los portaobjetos multipocillo Epredia™ Shandon™, que tienen un revestimiento que permite varias limpiezas.
Lave y vuelva a utilizar los portaobjetos multipocillo Thermo Scientific™ Shandon™, que tienen un revestimiento que permite varias limpiezas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm
Material Vidrio
Tipo Portaobjetos multipunto
Color Plano
Descripción Pocillos de 6 mm
Diámetro (métrico) Pocillos de 6 mm
Altura (métrico) 6 mm