Learn More
Epredia™ Casetes para biopsia Shandon™ Microsette™ en tubos
Código de producto. 12963775 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Lila
Naranja
Rosa
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 750
Código de producto. Color unitSize
12963775 Azul paquete de 750
12983775 Verde paquete de 750
12903785 Lila paquete de 750
12913785 Naranja paquete de 750
12933785 Rosa paquete de 750
12953785 Blanco paquete de 750
6 options
Código de producto. 12963775
Marca: Epredia™ B1000731BL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Garantice el máximo intercambio de líquidos, incluso con biopsias con aguja, gracias a los casetes para biopsia Epredia™ Shandon™ Microsette™ en tubos.
Garantice el máximo intercambio de líquidos, incluso con biopsias con aguja, gracias a los casetes para biopsia Thermo Scientific™ Shandon™ Microsette™ en tubos. Hechos de polímero acetal, estos casetes pueden usarse en etiquetadoras de casetes Thermo Scientific™ Shandon™ MicroWriter™.
  • Los orificios tienen un diámetro de solo 0,26 mm
  • Cada compartimento grande mide 25 × 30 mm
  • Las esponjas para biopsia no son necesarias
  • La cara de escritura de los casetes forma un ángulo de 45°
  • Cajas de 10 tubos de 75 casetes cada una
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de poro Poro redondo pequeño
Ángulo de la cara de escritura 45°
Color Azul
Longitud (métrico) 25 mm
Anchura (métrico) 30 mm
Material Polímero de acetal
Tipo de producto Casete para biopsia