Descripción
Garantice el máximo intercambio de líquidos, incluso con biopsias con aguja, gracias a los casetes para biopsia Thermo Scientific™ Shandon™ Microsette™ en tubos. Hechos de polímero acetal, estos casetes pueden usarse en etiquetadoras de casetes Thermo Scientific™ Shandon™ MicroWriter™.
- Los orificios tienen un diámetro de solo 0,26 mm
- Cada compartimento grande mide 25 x 30 mm
- Las esponjas para biopsia no son necesarias
- La cara de escritura de los casetes forma un ángulo de 45°
- Cajas de 10 tubos de 75 casetes cada una
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de poro | Poro redondo pequeño |
| Ángulo de la cara de escritura | 45° |
| Color | Naranja |
| Longitud (métrico) | 25 mm |
| Anchura (métrico) | 30 mm |
| Material | Polímero de acetal |
| Tipo de producto | Casete para biopsia |