Learn More
Epredia™ Eosina instantánea Shandon™
Código de producto. p-4532352 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de solución:
Alcohólico
Radioactiva
Tamaño de la unidad:
6 PCS
Código de producto. Tipo de solución unitSize
12697926 Alcohólico 6 PCS
10046318 Radioactiva 6 PCS
2 options
Código de producto. 12697926
Marca: Epredia™ 6765040
Obtenga tinciones brillantes y uniformes con la eosina instantánea Epredia™ Shandon™.
  • Estable y sin precipitado; sin filtración
  • pH ajustado para la máxima absorción de tinción
  • Polvos económicos que se almacenan indefinidamente
  • Compatible con todas las tinciones de aluminio con hematoxilina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Compatibilidad Tinciones de hematoxilina de alumbre
Tipo de producto Eosina, alcohólica
Tipo de solución Alcohólico
Formulario Líquido
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.