Learn More
Epredia™ Shandon™ Instant Eosin
Obtain brilliant and consistent staining with Epredia™ Shandon™ Instant Eosin.
Marca:  Epredia™ 6765540
202.01 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 57-50-1 Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10046318
  • 233.00€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Estable y sin precipitado; sin filtración
  • pH ajustado para la máxima absorción de tinción
  • Polvos económicos que se almacenan indefinidamente
  • Compatible con todas las tinciones de aluminio con hematoxilina
Especificaciones
Especificaciones
Tinciones de hematoxilina de alumbre
Radioactiva
Líquido
Eosina, acuosa
Asistencia sanitaria
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: monosodium phosphate, sodium phosphate dibasic, eosin-y dye,sucrose