Descripción
Utilice estos accesorios para estaciones de trabajo Shandon™ Hyperclean™ con las estaciones de trabajo de patología Shandon™ Hyperclean™.
Accesorios:
- Filtro de carbón
- Filtros de partículas finas
- Filtro neutralizador de formaldehído (permanganato de potasio)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Accesorios para estaciones de trabajo |
| Descripción | Tamaño: 29 cm x 15 cm x 3,3 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Estaciones de trabajo para patología Shandon Hyperclean, modelos 1, 20, 22, 36, 60 |
| Línea de productos | Hyperclean |
| Cantidad | Unidad |