Descripción
Elija los fórceps rectos hemostáticos tipo mosquito de Halstead Thermo Scientific™ Shandon™ de 12,7 cm (5 pulg) para mayor calidad y precisión. Los fórceps están disponibles en las categorías premium y estándar.
- Adecuadamente endurecida, templada y neutralizada
- Pulida y limpiada electrónicamente con acabado de alta calidad
- Los patrones, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas para producir los mejores instrumentos que existen
- Garantizados sin defectos de materiales ni de fabricación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Halstead Hemostatic Straight Forceps |
| Grado | Estándar |
| Forma | Straight |
| Longitud (imperial) | 5 in |
| Longitud (métrico) | 12.7 cm |