Learn More
Epredia™ Glyo-Fixx™
Obtain superior results to neutral buffered formalin with Glyo-Fixx™, a noncarcinogenic, nonsensitizing, and environmentally friendly substitute.
91.05€ - 226.00€
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10249908
|
Epredia™
6764260 |
Listos para su uso | 5 gal |
163.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10602689
|
Epredia™
6764262 |
Listos para su uso | 1 gal |
91.05€
3.80 litro |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12520067
|
Epredia™
9990928 |
Recipientes precargados | 125 x 120 ml |
226.00€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12500067
|
Epredia™
9990924 |
Recipientes precargados | 125 x 60 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Produces distinct and crisp cellular morphology
- Fixes most antigens without impairing immunoreactivity
- Allows special stain dyes, including silver procedures, to be sharp without background staining
- Presents fine detail in specimen structure
Especificaciones
Listos para su uso |