Learn More
Epredia™ Glyo-Fixx™
Código de producto. 12500067 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 gal
125 x 60 ml
5 gal
125 x 120 ml
Tipo de producto:
Listos para su uso
Recipientes precargados
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
125 PCS
125 PCS
Código de producto. Cantidad Tipo de producto unitSize
12500067 125 x 60 ml Recipientes precargados 125 PCS
10249908 5 gal Listos para su uso 1 PCS
10602689 1 gal Listos para su uso 1 PCS
12520067 125 x 120 ml Recipientes precargados 125 PCS
4 options
Código de producto. 12500067
Marca: Epredia™ 9990924
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Obtenga resultados superiores a los obtenidos con formol tamponado neutro con Glyo-Fixx™, un sustituto no carcinogénico, no sensibilizante e inocuo para el medio ambiente.
  • Produce una morfología celular precisa y diferenciada
  • Fija la mayoría de los antígenos sin perjudicar su inmunorreactividad
  • Confiere nitidez a los colores de tinción especiales, incluidos los procedimientos con plata, sin teñir el fondo
  • Presenta detalles finos en la estructura de la muestra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Recipientes precargados
Cantidad 125 x 60 ml