Learn More
Epredia™ Hematoxilina Shandon™ Gill™
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad:
4 l
2 x 1 l
Tipo:
Hematoxilina Shandon Gill™ 1
Hematoxilina Shandon Gill™ 2
Hematoxilina Shandon Gill™ 3
Tamaño de la unidad:
1 PCS
4 LT
paquete de 2
Descripción
Gill 1: Núcleos de color azul claro
Gill 2: Núcleos de color azul medio
Gill 3: núcleo de color azul oscuro
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Hematoxilina Shandon Gill™ 1 |
| Cantidad | 2 x 1 l |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- MIXTURE LIST-Contém: ethylene glycol,acetic acid, aluminium sulphate, sodium iodate