Learn More
Epredia™ Hematoxilina Shandon™ Gill™
Código de producto. 10188158 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 l
2 x 1 l
Tipo:
Hematoxilina Shandon Gill™ 1
Hematoxilina Shandon Gill™ 2
Hematoxilina Shandon Gill™ 3
Tamaño de la unidad:
1 PCS
4 LT
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tipo unitSize
10188158 4 l Hematoxilina Shandon Gill™ 3 1 PCS
12657926 2 x 1 l Hematoxilina Shandon Gill™ 1 paquete de 2
10832130 4 l Hematoxilina Shandon Gill™ 1 4 LT
10096648 4 l Hematoxilina Shandon Gill™ 2 1 PCS
12677926 2 x 1 l Hematoxilina Shandon Gill™ 3 paquete de 2
5 options
Código de producto. 10188158
Marca: Epredia™ 6765010
Logre unos resultados rápidos y cómodos, al mismo tiempo que mantiene un control completo sobre la intensidad de la tinción con la hematoxilina de Gill™ Epredia™ Shandon™, que tiene tinción mucoide.
  • Gill 1: Núcleos de color azul claro
  • Gill 2: Núcleos de color azul medio
  • Gill 3: núcleo de color azul oscuro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Hematoxilina Shandon Gill™ 3
Cantidad 4 l
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SHANDON GILL 3 HAEMATOXYLIN CE-IVD 4L .
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethylene glycol, Acetic acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.