Learn More
Epredia™ Hematoxilina Shandon™ Gill™
Código de producto. 10096648 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 l
2 x 1 l
Tipo:
Hematoxilina Shandon Gill™ 1
Hematoxilina Shandon Gill™ 2
Hematoxilina Shandon Gill™ 3
Tamaño de la unidad:
1 PCS
4 LT
paquete de 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo unitSize
10096648 4 l Hematoxilina Shandon Gill™ 2 1 PCS
12657926 2 x 1 l Hematoxilina Shandon Gill™ 1 paquete de 2
10832130 4 l Hematoxilina Shandon Gill™ 1 4 LT
12677926 2 x 1 l Hematoxilina Shandon Gill™ 3 paquete de 2
10188158 4 l Hematoxilina Shandon Gill™ 3 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10096648 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 6765008
Logre unos resultados rápidos y cómodos, al mismo tiempo que mantiene un control completo sobre la intensidad de la tinción con la hematoxilina de Gill™ Epredia™ Shandon™, que tiene tinción mucoide.
  • Gill 1: Núcleos de color azul claro
  • Gill 2: Núcleos de color azul medio
  • Gill 3: núcleo de color azul oscuro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Hematoxilina Shandon Gill™ 2
Cantidad 4 l
compliance-icons
Nombre del producto
  • Shandon Gill Hematoxylin 2
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.