Learn More
Epredia™ Formol tamponado neutro al 10 % Formal-Fixx™
Código de producto. 15182527 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
3,8 L
5 gal (19 L)
90 mL
Recipiente de 120 mL lleno con 60 mL
Recipiente de 60 mL lleno con 30 mL
Tamaño de la unidad:
125 PCS
19 litros
2 PCS
cada uno
paquete de 125
15182527 90 mL paquete de 125
12673026 5 gal (19 L) 19 litros
10611294 3,8 L cada uno
12539996 - 2 PCS
12580057 Recipiente de 60 mL lleno con 30 mL 125 PCS
12590057 Recipiente de 120 mL lleno con 60 mL paquete de 125
6 options
Código de producto. 15182527
Marca: Epredia™ 9990916
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Logre resultados uniformes y alargue la vida útil de la válvula giratoria de los procesadores de tejidos gracias al formol tamponado neutro al 10 % Epredia™ Formal-Fixx™.
  • No contiene fosfatos.
  • Se utiliza para la conservación de todo tipo de tejidos.
  • Conserva las muestras sin excesivo encogimiento ni endurecimiento.
  • Disponible premezclado y listo para usar o en un concentrado económico.
  • El concentrado no se ve afectado por la congelación, ocupa menos espacio y su envío es más económico.
  • Disponible en envases precargados a prueba de fugas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 90 mL Specimen Container filled to 45 mL
Tipo de empaquetado 125/Cs.
Tipo de producto Formalin
Cantidad 90 mL